Key Documents
LIF945291787
Life Chemicals Inc.
3-(5-methyl-1,3-oxazol-2-yl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.15
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(5-methyl-1,3-oxazol-2-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c1-5-4-8-6(11-5)2-3-7(9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
YURGBFKFPKNVTF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid