Principaux documents
LIF945291326
Life Chemicals Inc.
2-(1,2-oxazol-3-yl)ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.59
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-isoxazolyl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2O.ClH/c6-3-1-5-2-4-8-7-5;/h2,4H,1,3,6H2;1H
Clé InChI
HCFKITWOYQTYKS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid