Key Documents
LIF458787004
Life Chemicals Inc.
2-(3-methyl-1H-pyrazol-5-yl)acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.14
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-methyl-1H-pyrazol-5-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C6H7N3/c1-5-4-6(2-3-7)9-8-5/h4H,2H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
WTVPXADYVCPMHC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid