Documents
LIF444784637
Life Chemicals Inc.
3-(2,4,6-trimethoxyphenyl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.26
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2,4,6-trimethoxyphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C12H16O5/c1-15-8-6-10(16-2)9(4-5-12(13)14)11(7-8)17-3/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
LKDSCRCVTKEXRX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid