Key Documents
LIF432341478
Life Chemicals Inc.
methyl 2-methoxyquinoline-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.22
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-methoxyquinoline-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H11NO3/c1-15-11-7-9(12(14)16-2)8-5-3-4-6-10(8)13-11/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
MCOOETCYPKUYLA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid