Principaux documents
LIF372157670
Life Chemicals Inc.
7-chloro-4-methoxy-N-(2-morpholinoethyl)benzo[d]thiazol-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.83
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(7-chloro-4-methoxy-1,3-benzothiazol-2-yl)-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]amine
Inchi Code
1S/C14H18ClN3O2S/c1-19-11-3-2-10(15)13-12(11)17-14(21-13)16-4-5-18-6-8-20-9-7-18/h2-3H,4-9H2,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
QUBJEKOZRWDPEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid