Principaux documents
LIF372157597
Life Chemicals Inc.
5-[3-(isopropylthio)phenyl]-1,3,4-oxadiazol-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.31
Numéro MDL:
Iupac Name
5-[3-(isopropylsulfanyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C11H13N3OS/c1-7(2)16-9-5-3-4-8(6-9)10-13-14-11(12)15-10/h3-7H,1-2H3,(H2,12,14)
Clé InChI
HLHLBOHEPODZQC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid