Principaux documents
LIF372156765
Life Chemicals Inc.
N-(4-morpholin-4-ylphenyl)guanidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.27
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[4-(4-morpholinyl)phenyl]guanidine
Inchi Code
1S/C11H16N4O/c12-11(13)14-9-1-3-10(4-2-9)15-5-7-16-8-6-15/h1-4H,5-8H2,(H4,12,13,14)
Clé InChI
ZVZJREQBRCRGLM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid