Principaux documents
LIF372155529
Life Chemicals Inc.
methyl 6-acetyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
250 MG
250,60 €
500 MG
409,20 €
1 G
690,00 €
2.5 G
1 341,30 €
5 G
1 991,30 €
10 G
2 772,60 €
Réf. du fournisseur: F2146-0054-250MG
250,60 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
250,60 €
500 MG
409,20 €
1 G
690,00 €
2.5 G
1 341,30 €
5 G
1 991,30 €
10 G
2 772,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.31
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F2146-0054-250MG
250,60 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 6-acetyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H14N2O3S/c1-6(14)13-4-3-7-8(5-13)17-10(12)9(7)11(15)16-2/h3-5,12H2,1-2H3
Clé InChI
AZLWMKMOYRESGU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid