Principaux documents
LIF372155361
Life Chemicals Inc.
N-methyl-N-[4-(methylsulfonyl)-1,3-benzothiazol-2-yl]glycine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.36
Numéro MDL:
Iupac Name
{methyl[4-(methylsulfonyl)-1,3-benzothiazol-2-yl]amino}acetic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O4S2/c1-13(6-9(14)15)11-12-10-7(18-11)4-3-5-8(10)19(2,16)17/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
VKEFLERFAUNWNL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid