LIF372153637
Life Chemicals Inc.
4-(4-methylpiperidin-1-yl)-6-piperazin-1-ylpyrimidine
About This Item
Iupac Name
4-(4-methyl-1-piperidinyl)-6-(1-piperazinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C14H23N5/c1-12-2-6-18(7-3-12)13-10-14(17-11-16-13)19-8-4-15-5-9-19/h10-12,15H,2-9H2,1H3
Clé InChI
XHWUYFZOALIEHI-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :