Principaux documents
KEYH97B5AE28
Key Organics / BIONET
5-(3-Fluorophenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
1 G
403,30 €
Réf. du fournisseur: BS-28936-1G
403,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
403,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: BS-28936-1G
403,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-(3-fluorophenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C8H6FN3S/c9-6-3-1-2-5(4-6)7-11-12-8(10)13-7/h1-4H,(H2,10,12)
Clé InChI
HIUFXEMEPWWSHH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-28936
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-28936