Principaux documents
KEYH9614D09D
Key Organics / BIONET
N-(tert-butyldimethylsilyl)methanesulfonamide
500 MG
628,30 €
1 G
958,30 €
2 G
1 865,80 €
5 G
2 773,30 €
Réf. du fournisseur: NP-0012-500MG
628,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
628,30 €
1 G
958,30 €
2 G
1 865,80 €
5 G
2 773,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.38
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: NP-0012-500MG
628,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(tert-butyldimethylsilyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H19NO2SSi/c1-7(2,3)12(5,6)8-11(4,9)10/h8H,1-6H3
Clé InChI
IIAMUEUMENCKFH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NP-0012
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NP-0012