Principaux documents
KEYH14DE3507
Key Organics / BIONET
1-(4-nitrophenyl)-2',3',4',9'-tetrahydrospiro[piperidine-4,1'-pyrido[3,4-b]indole] hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.89
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-nitrophenyl)-2',3',4',9'-tetrahydrospiro[piperidine-4,1'-pyrido[3,4-b]indole] hydrochloride
Inchi Code
1S/C21H22N4O2.ClH/c26-25(27)16-7-5-15(6-8-16)24-13-10-21(11-14-24)20-18(9-12-22-21)17-3-1-2-4-19(17)23-20;/h1-8,22-23H,9-14H2;1H
Clé InChI
ZSGTUZWBSKKPNK-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2J-929
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2J-929