Principaux documents
KEY466133677
Key Organics / BIONET
ethyl 4-{[(5Z)-4-chloro-5H-1,2,3-dithiazol-5-ylidene]amino}benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.79
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 4-{[(5Z)-4-chloro-5H-1,2,3-dithiazol-5-ylidene]amino}benzoate
Inchi Code
1S/C11H9ClN2O2S2/c1-2-16-11(15)7-3-5-8(6-4-7)13-10-9(12)14-18-17-10/h3-6H,2H2,1H3/b13-10-
Clé InChI
RTQKMSZUENTPQJ-RAXLEYEMSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12K-011
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12K-011