Key Documents
KEY466133674
Key Organics / BIONET
3-(3-methoxyphenoxy)butan-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(3-methoxyphenoxy)-2-butanone
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-8(12)9(2)14-11-6-4-5-10(7-11)13-3/h4-7,9H,1-3H3
Clé InChI
VMULZYSJWXVFKN-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12K-006
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12K-006