Key Documents
KEY466133411
Key Organics / BIONET
ethyl 2-{[(4E)-5-oxo-4-{[4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]methylidene}-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl]sulfanyl}acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.39
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl ({(4E)-5-oxo-4-[4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzylidene]-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl}sulfanyl)acetate
Inchi Code
1S/C16H15N5O3S/c1-2-24-14(22)8-25-16-19-13(15(23)20-16)7-11-3-5-12(6-4-11)21-10-17-9-18-21/h3-7,9-10H,2,8H2,1H3,(H,19,20,23)/b13-7+
Clé InChI
QJSDRWMWIUVMCJ-NTUHNPAUSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11X-0203
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11X-0203