KEY466132742
Key Organics / BIONET
6-(4-methoxyphenyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2,7-diamine
Réf. du fournisseur: 11K-027-500MG
628,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 11K-027-500MG
628,30 €
Iupac Name
6-(4-methoxyphenyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2,7-diamine
Inchi Code
1S/C12H12N6O/c1-19-8-4-2-7(3-5-8)9-6-15-12-16-11(14)17-18(12)10(9)13/h2-6H,13H2,1H3,(H2,14,17)
Clé InChI
AMOBMYRISQZLQM-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11K-027