Principaux documents
KEY465200091
Key Organics / BIONET
N-[(4-fluorophenyl)methyl]-4-(3-methylbutanoyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
500 MG
628,30 €
1 G
1 205,80 €
2 G
2 188,30 €
Réf. du fournisseur: 8R-0260-500MG
628,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
628,30 €
1 G
1 205,80 €
2 G
2 188,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.35
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 8R-0260-500MG
628,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(4-fluorobenzyl)-4-(3-methylbutanoyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C17H19FN2O2/c1-11(2)7-16(21)13-8-15(19-10-13)17(22)20-9-12-3-5-14(18)6-4-12/h3-6,8,10-11,19H,7,9H2,1-2H3,(H,20,22)
Clé InChI
WWUKYBWKMFGATD-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8R-0260
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8R-0260