Key Documents
KEY465199121
Key Organics / BIONET
N-heptyl-4-[3-(trifluoromethyl)benzoyl]-1H-pyrrole-2-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.41
Numéro MDL:
Iupac Name
N-heptyl-4-[3-(trifluoromethyl)benzoyl]-1H-pyrrole-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C20H23F3N2O2/c1-2-3-4-5-6-10-24-19(27)17-12-15(13-25-17)18(26)14-8-7-9-16(11-14)20(21,22)23/h7-9,11-13,25H,2-6,10H2,1H3,(H,24,27)
Clé InChI
ZAFDEJXXKIAXQZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7R-0202
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7R-0202