Principaux documents
KEY465198427
Key Organics / BIONET
2,4-diamino-6-(dimethylamino)pyrimidine-5-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2,4-diamino-6-(dimethylamino)-5-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H10N6/c1-13(2)6-4(3-8)5(9)11-7(10)12-6/h1-2H3,(H4,9,10,11,12)
Clé InChI
RPPPIYLAPHYHOZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7D-043
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7D-043