Key Documents
KEY465194036
Key Organics / BIONET
2-[(3E)-3-{[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]imino}-1-(dimethylamino)propylidene]propanedinitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.21
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(3E)-3-{[(2,4-dichlorobenzyl)oxy]imino}-1-(dimethylamino)propylidene]malononitrile
Inchi Code
1S/C15H14Cl2N4O/c1-21(2)15(12(8-18)9-19)5-6-20-22-10-11-3-4-13(16)7-14(11)17/h3-7,20H,10H2,1-2H3
Clé InChI
PZUMWZGSHIWHIY-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2K-082
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2K-082