Principaux documents
KEY465192851
Key Organics / BIONET
[(1Z)-1-(methylamino)-2-nitroethenyl]hydrazine
500 MG
628,30 €
1 G
1 205,80 €
2 G
2 188,30 €
5 G
4 670,80 €
10 G
8 713,30 €
20 G
15 643,30 €
Réf. du fournisseur: 1B-022-500MG
628,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
628,30 €
1 G
1 205,80 €
2 G
2 188,30 €
5 G
4 670,80 €
10 G
8 713,30 €
20 G
15 643,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.12
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 1B-022-500MG
628,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(Z)-1-hydrazino-N-methyl-2-nitroethenamine
Inchi Code
1S/C3H8N4O2/c1-5-3(6-4)2-7(8)9/h2,5-6H,4H2,1H3/b3-2-
Clé InChI
ROJVFBYTQKEHNL-IHWYPQMZSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1B-022
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1B-022