Principaux documents
KEY458251809
Key Organics / BIONET
4-[4-nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.22
Numéro MDL:
Pf
109 - 111
Iupac Name
4-[4-nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
Inchi Code
1S/C11H11F3N2O3/c12-11(13,14)9-7-8(16(17)18)1-2-10(9)15-3-5-19-6-4-15/h1-2,7H,3-6H2
Clé InChI
INQHSXGCAZQBBH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5Y-0055
Melting Point
109 - 111
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5Y-0055