Principaux documents
KEY402333675
Key Organics / BIONET
3-[1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]propan-1-ol
500 MG
1 003,30 €
Réf. du fournisseur: AS-1019-500MG
1 003,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
1 003,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: AS-1019-500MG
1 003,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl)propan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H11F3N2O/c1-13-7(8(9,10)11)5-6(12-13)3-2-4-14/h5,14H,2-4H2,1H3
Clé InChI
LFTUNITVEICFQD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store under inert gas at 4C
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-1019
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-1019