Key Documents
KEY003447405
Key Organics / BIONET
2,2,2-trifluoro-N-{6-oxo-4H,5H,6H-cyclopenta[b]thiophen-4-yl}acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.21
Numéro MDL:
Pf
130 - 132
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-N-(6-oxo-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thien-4-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H6F3NO2S/c10-9(11,12)8(15)13-5-3-6(14)7-4(5)1-2-16-7/h1-2,5H,3H2,(H,13,15)
Clé InChI
FKVBTDCXJXCSIZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1T-0602
Melting Point
130 - 132
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1T-0602