Key Documents
KEY001146797
Key Organics / BIONET
3-[(4-chlorophenyl)methoxy]thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.72
Numéro MDL:
Pf
158 - 159
Iupac Name
3-[(4-chlorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H9ClO3S/c13-9-3-1-8(2-4-9)7-16-10-5-6-17-11(10)12(14)15/h1-6H,7H2,(H,14,15)
Clé InChI
PYVFVAJZMRXLTE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7F-042
Melting Point
158 - 159
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7F-042