KEY001139636
Key Organics / BIONET
2-[amino(pyridin-3-yl)methylidene]propanedinitrile
Réf. du fournisseur: 5C-005-500MG
133,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 5C-005-500MG
133,30 €
Pf
211 - 214
Iupac Name
2-[amino(3-pyridinyl)methylene]malononitrile
Inchi Code
1S/C9H6N4/c10-4-8(5-11)9(12)7-2-1-3-13-6-7/h1-3,6H,12H2
Clé InChI
CJKUMZGYXZUNOY-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5C-005