Key Documents
JWPH961B8BDC
J & W Pharmlab LLC
2-Aza-bicyclo[2.2.2]octan-5-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.65
Numéro MDL:
Iupac Name
2-azabicyclo[2.2.2]octan-5-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c9-7-3-6-2-1-5(7)4-8-6;/h5-9H,1-4H2;1H
Clé InChI
QVZOGGUWXRPJBI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R1946S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R1946S