Key Documents
JWPH9446CA43
J & W Pharmlab LLC
3-Amino-quinoxaline-2-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.17
Numéro MDL:
Iupac Name
3-amino-2-quinoxalinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H6N4/c10-5-8-9(11)13-7-4-2-1-3-6(7)12-8/h1-4H,(H2,11,13)
Clé InChI
LJOCOFBYDAMSSV-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/68R0665
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/68R0665