Principaux documents
JWPH3249EB3B
J & W Pharmlab LLC
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-pyrido[2,3-b]pyrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.06
Numéro MDL:
Iupac Name
7-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrido[2,3-b]pyrazine
Inchi Code
1S/C7H8BrN3/c8-5-3-6-7(11-4-5)10-2-1-9-6/h3-4,9H,1-2H2,(H,10,11)
Clé InChI
QOMPZPDKILKUGG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in the Freezer
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/80R0289
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/80R0289