JWPH3249E8BC
J & W Pharmlab LLC
2-Oxa-7-aza-spiro[4.4]nonan-1-one
Réf. du fournisseur: 75R0420-50MG
589,84 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 75R0420-50MG
589,84 €
Iupac Name
2-oxa-7-azaspiro[4.4]nonan-1-one
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c9-6-7(2-4-10-6)1-3-8-5-7/h8H,1-5H2
Clé InChI
LPVAUAPLYIDPFA-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0420