Principaux documents
JWPH3249E50D
J & W Pharmlab LLC
N-Methyl-N-pyridin-4-yl-benzene-1,4-diamine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.18
Numéro MDL:
Iupac Name
N1-methyl-N1-(pyridin-4-yl)benzene-1,4-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H13N3.2ClH/c1-15(12-6-8-14-9-7-12)11-4-2-10(13)3-5-11;;/h2-9H,13H2,1H3;2*1H
Clé InChI
VHCBTRDEDRTDMR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
Brown Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R1188S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R1188S