Principaux documents
ENAH97F360B1
Enamine
1-(6-bromopyridin-3-yl)piperidin-4-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(6-bromo-3-pyridinyl)-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C10H13BrN2O/c11-10-2-1-8(7-12-10)13-5-3-9(14)4-6-13/h1-2,7,9,14H,3-6H2
Clé InChI
NVMFELABTRLUIA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3262037