Principaux documents
ENAH97EDEDB0
Enamine
2,5-dibromo-4-cyclobutyl-1,3-thiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.01
Numéro MDL:
Iupac Name
2,5-dibromo-4-cyclobutyl-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C7H7Br2NS/c8-6-5(4-2-1-3-4)10-7(9)11-6/h4H,1-3H2
Clé InChI
XBMDWXJCLMQFKT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3239454
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3239454