Principaux documents
ENAH97EDECEF
Enamine
2-(4,4-dimethylcyclohexyl)ethan-1-amine hydrochloride
50 MG
354,40 €
100 MG
505,20 €
250 MG
701,50 €
500 MG
1 078,50 €
1 G
1 371,00 €
2.5 G
2 645,00 €
5 G
3 890,40 €
10 G
5 748,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-37083903-50MG
354,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
354,40 €
100 MG
505,20 €
250 MG
701,50 €
500 MG
1 078,50 €
1 G
1 371,00 €
2.5 G
2 645,00 €
5 G
3 890,40 €
10 G
5 748,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.74
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-37083903-50MG
354,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4,4-dimethylcyclohexyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21N.ClH/c1-10(2)6-3-9(4-7-10)5-8-11;/h9H,3-8,11H2,1-2H3;1H
Clé InChI
OHQXHGRUDMKCJU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37083903
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37083903