Principaux documents
ENAH97EDDC2E
Enamine
4-tert-butyl 5-ethyl 6-oxo-4-azaspiro[2.3]hexane-4,5-dicarboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.3
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(tert-butyl) 5-ethyl 6-oxo-4-azaspiro[2.3]hexane-4,5-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C13H19NO5/c1-5-18-10(16)8-9(15)13(6-7-13)14(8)11(17)19-12(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3
Clé InChI
CJNNZSGRSNTQRH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36599875
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36599875