Key Documents
ENAH97EDDC1B
Enamine
8-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.27
Numéro MDL:
Pf
168-170
Iupac Name
8-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C15H12N2O/c1-11-6-5-9-17-13(10-18)14(16-15(11)17)12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3
Clé InChI
UHSALGGPQFYDCQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5550172
Melting Point
168-170
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5550172