Principaux documents
ENAH97BF9F1E
Enamine
methyl (2S)-2-amino-3-(2-methylphenyl)propanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.25
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (2S)-2-amino-3-(2-methylphenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-8-5-3-4-6-9(8)7-10(12)11(13)14-2/h3-6,10H,7,12H2,1-2H3/t10-/m0/s1
Clé InChI
KXWBUUKZTWGWCG-JTQLQIEISA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4282120