Principaux documents
ENAH97A17D7D
Enamine
methyl 4-(pyrimidin-2-yloxy)benzoate
100 MG
125,60 €
250 MG
160,70 €
500 MG
227,00 €
1 G
277,70 €
2.5 G
451,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-7412073-100MG
125,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
125,60 €
250 MG
160,70 €
500 MG
227,00 €
1 G
277,70 €
2.5 G
451,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7412073-100MG
125,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-(2-pyrimidinyloxy)benzoate
Inchi Code
1S/C12H10N2O3/c1-16-11(15)9-3-5-10(6-4-9)17-12-13-7-2-8-14-12/h2-8H,1H3
Clé InChI
QPLXGVPDVXGPLS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7412073
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7412073