Key Documents
ENAH961CEBCA
Enamine
tert-butyl N-[(1R)-2-methyl-1-[(2R)-oxiran-2-yl]propyl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.29
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((R)-2-methyl-1-((R)-oxiran-2-yl)propyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H21NO3/c1-7(2)9(8-6-14-8)12-10(13)15-11(3,4)5/h7-9H,6H2,1-5H3,(H,12,13)/t8-,9+/m0/s1
Clé InChI
XEANBMDEHAYTRY-DTWKUNHWSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27692067
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27692067