ENAH961CEAA8
Enamine
[(azetidin-2-yl)methyl](methyl)amine
Réf. du fournisseur: EN300-3052984-50MG
436,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-3052984-50MG
436,30 €
Iupac Name
1-(azetidin-2-yl)-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C5H12N2/c1-6-4-5-2-3-7-5/h5-7H,2-4H2,1H3
Clé InChI
KBLBMLAQHLFNDS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3052984