Principaux documents
ENAH961CE73A
Enamine
4-fluoro-3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.65
Numéro MDL:
Iupac Name
4-fluoro-3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H9FN2.ClH/c11-9-4-3-8(12)7-10(9)13-5-1-2-6-13;/h1-7H,12H2;1H
Clé InChI
UYNYSOMLBIOEOT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27701927
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27701927