Principaux documents
ENAH961CE738
Enamine
3,5-dibromo-1-{[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}-1H-1,2,4-triazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.12
Numéro MDL:
Iupac Name
3,5-dibromo-1-((2-(trimethylsilyl)ethoxy)methyl)-1H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C8H15Br2N3OSi/c1-15(2,3)5-4-14-6-13-8(10)11-7(9)12-13/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
RMQHUTDZCYCWIW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148657
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148657