Principaux documents
ENAH961CE0F1
Enamine
2-methyl-4-(2-oxo-1,3-diazinan-1-yl)benzoic acid
100 MG
357,00 €
250 MG
490,90 €
500 MG
748,30 €
1 G
945,90 €
2.5 G
1 813,00 €
5 G
2 658,00 €
10 G
3 920,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-12966033-100MG
357,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
357,00 €
250 MG
490,90 €
500 MG
748,30 €
1 G
945,90 €
2.5 G
1 813,00 €
5 G
2 658,00 €
10 G
3 920,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-12966033-100MG
357,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-4-(2-oxotetrahydro-1(2H)-pyrimidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H14N2O3/c1-8-7-9(3-4-10(8)11(15)16)14-6-2-5-13-12(14)17/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3,(H,13,17)(H,15,16)
Clé InChI
PDVXIGWCGSGFBE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12966033
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12966033