Principaux documents
ENAH961CE096
Enamine
lithium(1+) 2-[6-(trifluoromethyl)pyrazin-2-yl]acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.06
Numéro MDL:
Iupac Name
lithium 2-(6-(trifluoromethyl)pyrazin-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C7H5F3N2O2.Li/c8-7(9,10)5-3-11-2-4(12-5)1-6(13)14;/h2-3H,1H2,(H,13,14);/q;+1/p-1
Clé InChI
KVUVYLYHDQCCSU-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
4
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27717375
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27717375