Principaux documents
ENAH961CDC3C
Enamine
tert-butyl 4-(aminomethyl)azocane-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.82
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(aminomethyl)azocane-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H26N2O2.ClH/c1-13(2,3)17-12(16)15-8-5-4-6-11(10-14)7-9-15;/h11H,4-10,14H2,1-3H3;1H
Clé InChI
IDQYBMVISDJAHO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27747553
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27747553