Principaux documents
ENAH961CDB6F
Enamine
1-(5-bromofuran-2-carbonyl)piperazine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.56
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-bromofuran-2-yl)(piperazin-1-yl)methanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11BrN2O2.ClH/c10-8-2-1-7(14-8)9(13)12-5-3-11-4-6-12;/h1-2,11H,3-6H2;1H
Clé InChI
FQFMPZQBMMJDTJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10124658
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10124658