Key Documents
ENAH961CD5D2
Enamine
tert-butyl 2-[3-(4-hydroxyphenyl)propanamido]acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.34
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl)glycinate
Inchi Code
1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(19)10-16-13(18)9-6-11-4-7-12(17)8-5-11/h4-5,7-8,17H,6,9-10H2,1-3H3,(H,16,18)
Clé InChI
UNRXUXVFCJEZDN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702137
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702137