Documents
ENAH961CD59F
Enamine
[3,3-difluoro-1-(trifluoromethyl)cyclobutyl]methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.11
Numéro MDL:
Iupac Name
(3,3-difluoro-1-(trifluoromethyl)cyclobutyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H7F5O/c7-5(8)1-4(2-5,3-12)6(9,10)11/h12H,1-3H2
Clé InChI
SNGQIOIENVJVNW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702261